Learn More
Dichloroacetonitrile, 98+%
Codice prodotto. 11473304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473304 25 g 25g
11463304 5 g 5g
11483304 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473304 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10612.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3018-12-0 | C2HCl2N | 109.937 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3018-12-0
Formula molecolare C2HCl2N
Molecular Weight (g/mol) 109.937
Numero MDL MFCD00040886
InChI Key STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloroacetonitrile, acetonitrile, dichloro, dichloromethyl cyanide, ccris 942, unii-o0l64v63m9, dichloro acetonitrile, pubchem17242, acmc-209hdn, dsstox_cid_1562
PubChem CID 18177
ChEBI CHEBI:82444
IUPAC Name 2,2-dichloroacetonitrile
SMILES C(#N)C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroacetonitrile
Densità 1.369
Punti di ebollizione 112°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Odore Pungent
Formula lineare Cl2CHCN
Indice di rifrazione 1.4405
Quantità 25 g
Numero UN UN2920
Beilstein 1739029
Peso formulazione 109.94
Percent Purity ≥98%