Learn More
Dichloroacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30378841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378841 10 g
30370305 100 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43174010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3018-12-0
Formula molecolare C2 H Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 109.94
Sinonimo Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
IUPAC Name 2,2-dichloroacetonitrile
SMILES ClC(Cl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroacetonitrile
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Peso formulazione 108.9486