Learn More
Dichloroacetyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11495966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11495966 100 g 100g
11405976 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11495966 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22296.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-36-7
Formula molecolare C2HCl3O
Molecular Weight (g/mol) 147.379
Numero MDL MFCD00000840
InChI Key FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
IUPAC Name 2,2-dichloroacetyl chloride
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroacetyl chloride
Densità 1.532
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità None
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 100 g
Numero UN UN1765
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3053
Peso formulazione 147.39
Percent Purity 97%