Learn More
Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II), Pt 50%
Codice prodotto. 11470221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470221 0.25 g 0.25g
11333688 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470221 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039280.01
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21430-85-3
Formula molecolare C4H16Cl2N4Pt
Molecular Weight (g/mol) 386.18
Numero MDL MFCD00009881
InChI Key MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
IUPAC Name platinum(2+) bis(ethane-1,2-diamine) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Punto di fusione 300°C (decomposition)
Colore White
Formula lineare PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Quantità 0.25 g
Peso formulazione 386.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 50%
Forma fisica Crystalline