Learn More
Alfa Aesar™ Dichlorobis(pyridine)palladium(II), 98%
Codice prodotto. 11469117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469117 5 g 5g
11459117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469117 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore B20663.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 14872-20-9
Formula molecolare C10H10Cl2N2Pd
Numero MDL MFCD00792248
Sinonimo Bis(pyridine)palladium(II) chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
Quantità 5 g
Peso formulazione 335.53
Percent Purity 98%