Learn More
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), 95%
Codice prodotto. 15466655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15466655 5 g 5g
15456655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466655 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044976.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) is used in reaction of tributyltin enolates, prepared in situ from tributyltin methoxide and enol acetates, with aryl bromides, coupling reaction of aryl bromides with vinylic acetates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40691-33-6
Formula molecolare C42H42Cl2P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 786.06
Numero MDL MFCD00274659
InChI Key GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC Name palladium;tris(2-methylphenyl)phosphane;dichloride
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Colore Yellow
Quantità 5 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Peso formulazione 786.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ortho-Tolyl-phosphine-palladium-chloride