Learn More
Dichlorodenafil, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Dichlorodenafil |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10- |
| Peso formulazione | 406.0963 |