Learn More
Dichlorodimethylsilane, 98+%
Descrizione
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
Solubility
Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Store in a cool place. Incompatible with alcohols, amines and strong bases.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 70°C to 71°C |
| Materiale o nome chimico | Dichlorodimethylsilane |
| Punto di fusione | ∼-76°C |
| Quantità | 1000 g |
| Punto d'infiammabilità | −5°C (23°F) |
| Indice di rifrazione | 1.4045 |
| Sensibilità | Moisture sensitive |
| Densità | 1.068 |
| Formula lineare | (CH3)2SiCl2 |
| Numero UN | UN1162 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Dichlorodimethylsilane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyldichlorosilane