Learn More
Dichlorodimethylsilicon, TRC
Codice prodotto. 30137861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137861 10 g 10g
30137625 100 g 100g
30011146 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43447510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-78-5
Formula molecolare C2 H6 Cl2 Si
Molecular Weight (g/mol) 129.06
Sinonimo DMDCS, Dimethyldichlorsilane
IUPAC Name dichloro(dimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyldichlorosilane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Peso formulazione 127.9616