Learn More
Dichlorodinitromethane, TRC
Codice prodotto. 30384435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30384435 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30384435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43435050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Formula molecolare CCl2N2O4
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
SMILES O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 174.93