Learn More
Dichlorodipropyltin, TRC
Codice prodotto. 17954655
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17954655 1 g 1g
17982695 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17954655 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4342701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 867-36-7
Formula molecolare C6 H14 Cl2 Sn
Molecular Weight (g/mol) 275.79
Sinonimo Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
IUPAC Name dichloro(dipropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Di-n-propyl-tin-dichloride
Note sul grado di purezza GC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Peso formulazione 275.9495
Percent Purity >95%