Learn More
Dichloroiodomethane, TRC
Codice prodotto. 17943605
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17943605 50 mg 50mg
17974045 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17943605 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43468050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-04-7
Formula molecolare C H Cl2 I
Molecular Weight (g/mol) 210.83
Sinonimo Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
IUPAC Name dichloro(iodo)methane
SMILES ClC(Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroiodomethane
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Peso formulazione 209.85