Learn More
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 97% (dry wt.)
Codice prodotto. 11405517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405517 100 g 100g
11314519 25 g 25g
11415517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11405517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23504.22
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Sodium dichloroisocyanurate can be used as a reagent for N-monochlorination and dehydrochlorination of amino esters, synthesis of antimicrobial polyurethane additives to control biofilm. It is used as a emergency disinfectant in drinking water, widely used cleansing agent. It is also a reagent for chlorination to detect ammonium via formation of colored zebra-bands in a detecting tube.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry conditions, in well sealed conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2893-78-9
Formula molecolare C3HCl2N3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 220.949
Numero MDL MFCD00006036
InChI Key UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC Name 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione;sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Punto di fusione ∼250°C (decomposition)
Odore Chlorine-like
Note percentuale saggio (dry wt.), water <3%
Quantità 100 g
Numero UN UN2465
Beilstein 4056155
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 219.95
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt