Learn More
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 15274674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274674 2.5 kg 2.50kg
10712251 25 g 25g
10451631 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15274674 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 204110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Dichloroisocyanuric acid sodium salt, >-97.5% (on dry substance), C3HCl2N3NaO3, CAS Number-2893-78-9, sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt, 500g, 98%, White, 220-767-7, 219.95, Danger | CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent, Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2893-78-9
Formula molecolare C3HCl2N3NaO3
Molecular Weight (g/mol) 220.949
Numero MDL MFCD00006036
InChI Key UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
IUPAC Name 1,3-dichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione;sodium
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nota nome 98%
Colore White
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 219.95
Percent Purity ≥97.5% (on dry substance)
Forma fisica Crystals or Granules
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt