Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane
Codice prodotto. 15965610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
Dimensione della confezione:
18L
45L
7L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15965610 7 L 7L
15945610 18 L 18L
15955610 45 L 45L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15965610 Fornitore Riedel-de Haën N. del fornitore 322227L
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dichloromethane, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, ≥99.9% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methylene Chloride, DCM
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
pH Not applicable
Punto di fusione -97°C
CAS min. % ≥99.00%
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti Puriss. p.a.
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Percent Purity ≥99.90%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.