Learn More
Dichloromethane, 99.5%, for analysis, stabilized with ethanol
Codice prodotto. 11330856 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11330856 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10272363 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Codice prodotto. 11330856 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.15€
    90.40€ / 2.5L
    Risparmia 2.75€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2 , 64-17-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Acidità 0.0005 meq/g max.
Densità 1.3250g/mL
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 6135
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane, stabilized with ethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.