Learn More
Dichloromethane, 99.5%, for spectroscopy ACS, stabilized with amylene
Codice prodotto. 10331731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10331731 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10519803 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10331731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406935000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome 99.5%
Absorbance 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.35 max. at 240nm, 1 max. at 235nm
Densità 1.3250g/mL
Quantità 500 mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.002% max.
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 1.325
Acido titolabile 0.0003 meq/g max.
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.5%
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.