Learn More
Dichloromethane, 99.8+%, for analysis, stabilized with amylene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10771545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10771545 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10771545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113460051
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97°C
CAS 75-09-2
Colore Colorless
Aspetto Clear liquid
Informazioni di decomposizione Decomposition temperature: >120°C
Densità 1.325
Quantità 5 L
Identificazione Passes test
Punto di combustione 556°C (auto-ignition)
Imballaggio Tin Can
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione =<0.001 %
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 350 Mbar (20°C)
Numero MDL MFCD00000881
Viscosità 0.43 mPa/s (20°C)
Numero UN 1593
Acqua =<0.02% (Coulometric)
Indice di Merck 15, 6135
Sinonimo Methylene chloride
Punti di ebollizione 39°C to 40°C (760 mmHg)
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.8+%
Grado Analytical
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.