Learn More
Dichloromethane, 99.8%, Extra Dry over Molecular Sieve, Stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10354263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10354263 500 mL Flacone in vetro AcroSeal 500mL
10487532 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10387841 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
10295661 2.5 L AcroSeal™ Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10354263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    57.60€ / 500mL
    Risparmia 8.35€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dichloromethane, 99.8%, CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, freon 30, methane dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methylene chloride, methylene dichloride, narkotil, solaesthin, solmethine, 1L, 01, 60, 39.0 deg.C to 40.0 deg.C, CHEBI:15767, Colorless, >120 deg.C | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Informazioni di decomposizione >120°C
Punto di fusione -97.0°C
Colore Incolore
Densità 1.3250g/mL
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.8% min. (GC)
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal
Formula lineare CH2Cl2
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Gravità specifica 1.325
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Stabilizzatore 50ppm (approx.) amylene
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 84.93
Pressione del vapore 475hPa at 20°C
Percent Purity 99.8%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.