Learn More
Dichloromethane, 99.8%, for HPLC, stabilized with methanol
Codice prodotto. 10180272 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10180272 1 L Bottiglia in vetro 1L
10190272 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10180272 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 364230010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2 , 67-56-1
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Nota nome Stabilized
Absorbance (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Acidità 0.0001 meq/g max.
Densità 1.3250g/mL
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione 0.0002% max.
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max.
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.8%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane, stabilized with methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.