Learn More
Dichloromethane ≥99.8% stabilised, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
Codice prodotto. 10709131 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10709131 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10709131 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9264.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00€
    333.37€ / 2.5L
    Risparmia 96.63€
    22% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For organic residue analysis
  • Stabilised with a methanol-alkene preservative system
  • Packaged under inert gas
  • For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
Punto di fusione -95°C
CAS 75-09-2
Colore ≤10
Densità 1.322 g/cm³ (20°C)
Quantità 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Residuo dopo l'evaporazione ≤1.0 ppm
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Acido titolabile ≤0.3 μeq/g
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Acqua ≤0.02%
Punti di ebollizione 39.8°C (1013 hPa)
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93