Learn More
Dichloromethane, 99.9%, Extra Dry, stabilized, AcroSeal™
Codice prodotto. 10477951 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10477951 1 L 1L
10429252 100 mL 100mL
11379856 2.5 L 2.50L
10437202 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10477951 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326850010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    131.00€ / 1L
    Risparmia 12.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Dichloromethane, 99.9%, CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, 513-35-9, aerothene mm, methylene chloride, freon 30, methylene bichloride, methane, dichloro, methane dichloride, narkotil, methylene dichloride, solmethine, solaesthin, 2.5L, 01, 60, 39.0 deg.C to 40.0 deg.C, CHEBI:15767, Colorless to Yellow | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifications
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Colore Da incolore a giallo
Densità 1.3250g/mL
Quantità 1 L
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Water <30ppm
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Acqua 0.003% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, 60
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Indice di Merck 15, 6135
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.9%
Grado Ultrasecco
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.