Learn More
Dichloromethane, 99.9%, for residue analysis, for anal.of polyarom.hydrocarb., stab.with amylene
Codice prodotto. 11904471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904471 10 L Metal Drum 10L
10652382 1 L Bottiglia in vetro 1L
10662382 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11904471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 326760100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    425.00€ / 10L
    Risparmia 36.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2 , 513-35-9
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97.0°C
Absorbance 0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm
Acidità 0.001% max. (HCl)
Aspetto Clear liquid
Densità 1.3250g/mL
Quantità 10 L
Imballaggio Metal Drum
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005% max.
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Gravità specifica 1.325
Formula lineare CH2Cl2
Viscosità 0.43 mPa.s (20°C)
Acqua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Punti di ebollizione 39.0°C to 40.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Peso formulazione 84.93
Percent Purity 99.9%
Grado Residue Analysis