Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane with Amylene
Catalog Number 15915440
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene Chloride, DCM
dichloromethane
ClCCl
75-09-2
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Methylene Chloride, DCM
dichloromethane
ClCCl
Dichloromethane with Amylene, Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals.
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Materiale o nome chimico Dichloromethane w/Amylene
pH Not applicable
Punto di fusione -97°C
CAS min. % ≥99.00%
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti Puriss.
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Numero UN UN1593
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Percent Purity ≥99.00%
Grado NF
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.