Learn More
Dichloromethane, Biotech Grade, 99.9%, Honeywell Burdick & Jackson™
Codice prodotto. 15665670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15665670 2 L Bottiglia in vetro 2L
15655670 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15665670 Fornitore Honeywell-Burdick and Jackson N. del fornitore 4944532L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Biotech Grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
  • Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) developed the first high-purity solvents more than 50 years ago
  • As new applications and techniques emerge, Burdick & Jackson continues to develop products to meet the most demanding requirements for laboratories and pharmaceutical production
  • Our packaging solutions, ranging from lab scale through production, provide our customers with added value, increased efficiency, and enhanced safety.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Densità 1.325g/mL at 25°C
Quantità 2 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Odore Sweet
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Punti di ebollizione 39°C to 41°C
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity 99.90%