Learn More
Dichloromethane, Certified AR for Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10160292 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Plastic Canister
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
5L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10160292 1 L Amber Glass Bottle 1L
10203810 1 L Plastic-coated Glass Bottle 1L
10784941 2.5 L Amber Glass Bottle 2.50L
10676062 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10386272 5 L Plastic Canister 5L
10459973 10 L Metal Can 10L
10616642 25 L Metal Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10160292 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/1852/15
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CH2Cl2, CAS Number-75-09-2, aerothene mm, methane, dichloro, methane dichloride, methylene bichloride, methylene chloride, methylene dichloride, solaesthin, freon 30, narkotil, solmethine, 2.5L, 39 deg.C, CHEBI:15767, Colorless, 84.93g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, dichloromethane, -97 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Punto di fusione -97°C
Colore Colorless
Quantità 1 L
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 350mbar at 20°C
Viscosità 0.43 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 39°C
Peso formulazione 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride