Learn More
Solstice Dichloromethane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15704358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
18 L
Dimensione della confezione:
18L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15704358 18 L 18L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15704358 Fornitore Solstice N. del fornitore 3485618L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dichloromethane CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer.
  • Low UV profile by HPLC.
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
pH Not applicable
Punto di fusione -97°C
CAS 75-09-2
CAS min. % ≥99.00%
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Quantità 18 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CH2Cl2
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Numero MDL MFCD00000881
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Concentrazione ≥99.80%
Sinonimo Methylene chloride
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1.013 hPa)
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Percent Purity ≥99.80%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.