Learn More
Riedel-de Haën Dichloromethane CHROMASOLV™
Codice prodotto. 15915500
Click to view available options
Quantità:
45 L
Dimensione della confezione:
45L
Codice prodotto. 15915500
Marca: Riedel-de Haën 3485645L
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dichloromethane CHROMASOLV™ for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer.
  • Low impurity gradient LC baseline.
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
pH Not applicable
Punto di fusione -97°C
CAS 75-09-2
CAS min. % ≥99.00%
Colore Colorless
Densità 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Quantità 45 L
Punto d'infiammabilità Not applicable
Imballaggio Returnable Stainless Steel Drum
Forma fisica Liquido
Linea di prodotti CHROMASOLV
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000881
Pressione del vapore 453 hPa (20°C)
Numero UN UN1593
Viscosità 0.44 mPa.s (20°C)
Beilstein 1730800
Concentrazione ≥99.80%
Sinonimo Methylene chloride
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
IUPAC Name diclorometano
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Percent Purity ≥99.80%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.