Learn More
Dichloromethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 15413177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15413177 25 g 25g
15403177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15413177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18036.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
NMR solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
NMR solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 86.94
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
IUPAC Name dichloro(²H₂)methane
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Specifica
Quantità 25 g
Punti di ebollizione 39°C to 41°C
Percent Purity 99.5%