Learn More
Dichloromethane-d{2}, 99.9% (Isotopic)
Codice prodotto. 11367958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367958 5 g 5g
11357958 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11367958 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036500.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
In Anion-templated assembly of [2] rotaxanes, the addition of tetrabutylammonium (TBA) halide, dihydrogen phosphate and hydrogen sulfate salts to dichloromethane-d 2 solutions of both derivatives resulted in significant downfield shift perturbations of the respective compounds' aryl b and amide c protons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 86.939
Numero MDL MFCD00000882
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
SMILES C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.35 g/mL
Odore Sweet
Sensibilità Moisture
Quantità 5 g
Numero UN UN1593
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in acetone,chloroform,tetrachloromethane,dimethylfomrarnide.
Peso formulazione 86.95
Percent Purity 99.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane-d2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane