Learn More
Dichloromethane D2 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30309062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309062 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30309062 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA12424520ME100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Solvente o matrice Methanol
Formula molecolare C 2H2 Cl2
Quantità 1 mL
Sinonimo Dichloromethane-d2
InChI Formula InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 85.9659 g/mol