Learn More
Dichloromethane-d2, 100% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11354418 10 Ea. pezzi 10
11364418 2 Ea. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11354418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042334.KV
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | Molecular Formula: CH2Cl2 | Molecular Weight: 86.939 g/mol
Labeled methylene chloride is used in organic chemical reactions as a general solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 86.939
Numero MDL MFCD00000882
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
SMILES C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Forma fisica Liquid
Nota nome Isotopic
Densità 1.35 g/mL
Odore Sweet
Imballaggio Prescored Ampule
Sensibilità Moisture
Quantità 10 Ea.
Numero UN UN1593
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 86.95
Percent Purity 100%