Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.5 atom % D, AcroSeal™
Codice prodotto. 11944371 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944371 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11944371 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433991000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    769.00€ / 100mL
    Risparmia 71.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CCl2D2 | 86.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Nota nome For NMR
CAS 1665-00-5
Punto di fusione -97.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3600g/mL
Punti di ebollizione 40.0°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare CCl2D2
Formula lineare CD2Cl2
Indice di rifrazione 1.4218
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.36
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alchol,ether and dmf
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.95
PubChem CID 160586
Peso formulazione 86.95
Grado NMR
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane-d2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(2H2)methane