Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 16358186 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10mL
25mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
16358186 50 mL Glass Bottle 50mL
10002260 5 mL Glass Bottle 5mL
16348186 10 mL Glass Bottle 10mL
10134290 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16358186 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00€
    760.00€ / 50mL
    Risparmia 25.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Numero MDL MFCD00000882
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinonimo dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d2, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, deuterated dichloromethane
PubChem CID 160586
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.6+ atom % D
Densità 1.3600 g/mL
Deuterio (D) 99.60% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4218
Acqua 0.04% max. (Coulometric)
Quantità 50 mL
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula lineare CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(²H₂)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 86.95
Grado NMR