Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
Codice prodotto. 16307731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16307731 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16307731 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 214550100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    223.00€ / 10mL
    Risparmia 21.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Densità 1.3600 g/mL
Indice di rifrazione 1.4218
Gravità specifica 1.36
Quantità 10 mL
CAS 1665-00-5
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(²H₂)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 86.95
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane