Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.50 ml ampoules, 100.0 atom % D, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10378490 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 0.50 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10378490 10 x 0.50 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10378490 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Specifications
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.3600g/mL
Quantità 10 x 0.50 mL
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CD2Cl2
Numero MDL MFCD00000882
Beilstein 01, IV, 39
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES C(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Peso formulazione 86.95
Grado NMR