Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D
Codice prodotto. 16317731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16317731 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 16317731 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 217430075
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Densità 1.3600 g/mL
Indice di rifrazione 1.4218
Gravità specifica 1.36
Quantità 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(²H₂)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 86.95
Grado NMR