Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 99.5 atom % D
Codice prodotto. 16388196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16388196 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16388196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464030075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    142.00€ / 7.5mL
    Risparmia 13.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Densità 1.3600 g/mL
Indice di rifrazione 1.4218
Gravità specifica 1.36
Quantità 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula molecolare CH2Cl2
Formula lineare CD2Cl2
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(²H₂)methane
Molecular Weight (g/mol) 86.94
Peso formulazione 86.95
Grado NMR