Learn More
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 1.00 ml ampoules, 99.6+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10398440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10398440 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10398440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 217350100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    186.00€ / 10mL
    Risparmia 17.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1665-00-5
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 86.939
Numero MDL MFCD00000882
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Sinonimo dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC Name dichloro(dideuterio)methane
SMILES C(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.6+ atom % D
Densità 1.3600g/mL
Deuterio (D) 99.60% min.
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.4218
Acqua 0.04% max. (Coulometric)
Quantità 10 mL
Punto di fusione -97.0°C
Punti di ebollizione 40.0°C
Formula lineare CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Peso formulazione 86.95
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane-d2
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.