Learn More
Dichloromethane, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15662590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5L
pezzi 4
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15662590 5 L Aluminum Bottle 5L
15672590 6 x 1 L Bottiglia in vetro pezzi 6
15642590 4 x 2.5 L Bottiglia in vetro pezzi 4
15652590 4 x 5 L Aluminum Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15662590 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 242335LALU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF,≥99% (GC)
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -97°C
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Colore Colorless
Densità 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Quantità 5 L
Limite di esplosione 0.22
Punto di combustione 1223°F
Imballaggio Aluminum Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Punti di ebollizione 39°C to 41°C
Peso formulazione 84.93g/mol
Percent Purity ≥99% (GC)
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.