Learn More
Dichloromethane, puriss., Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dichloromethane |
| Nota nome | Meets analytical specification of Ph.Eur.NF |
| Densità | 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.22 |
| Punto di combustione | 1223°F |
| Pressione del vapore | 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C) |
| Numero UN | 1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Peso formulazione | 84.93g/mol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloromethane
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.