Learn More
Dichloromethane, Spectrophotometric Grade, 99.7+%, stab. with amylene
Codice prodotto. 11308377
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11308377
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032440.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-09-2
Formula molecolare CH2Cl2
Molecular Weight (g/mol) 84.93
Numero MDL MFCD00000881
InChI Key YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC Name diclorometano
SMILES ClCCl
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethane
Punto di fusione -95°C
Nota nome Stabilized with amylene
Densità 1.325 g/mL
Punti di ebollizione 39°C to 40°C
Quantità 1 L
Odore Sweet
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4244
Numero UN UN1593
Beilstein 1730800
Indice di Merck 14,6063
Informazioni di solubilità Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Peso formulazione 84.93
Percent Purity ≥99.7%
Grado Spectrophotometric