Learn More
Dichloromethyl Methyl Ether, TRC
Codice prodotto. 30377086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377086 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4354405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Formula molecolare C2H4Cl2O
Quantità 5 g
Sinonimo 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
SMILES COC(Cl)Cl
IUPAC Name dichloro(methoxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 114.96
Peso formulazione 113.9639