Learn More
Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride, TRC
Codice prodotto. 30376599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376599 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4379201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Formula molecolare C3 H6 Cl2 N
Quantità 1 g
Sinonimo (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
InChI Formula InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
SMILES C[N+](=C(Cl)Cl)C
IUPAC Name dichloromethylidene(dimethyl)azanium
Molecular Weight (g/mol) 126.992
Peso formulazione 125.988