Learn More
Dichloromethylphenylsilane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031530
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
149-74-6
C7H8Cl2Si
191.13
MFCD00000490
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
9006
dichloro-methyl-phenylsilane
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
149-74-6
C7H8Cl2Si
191.13
MFCD00000490
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
9006
dichloro-methyl-phenylsilane
C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dichloromethylphenylsilane
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.1760g/mL
Punti di ebollizione 205°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5Si(CH3)Cl2
Indice di rifrazione 1.5180 to 1.52
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.176
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water
Peso formulazione 191.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloromethylphenylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.