Learn More
Dichloromethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10153190 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10153190 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10153190 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147395000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichloromethylsilane
Nota nome 97%
CAS 75-54-7
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare CH4Cl2Si
Formula lineare CH3SiHCl2
Indice di rifrazione 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00000494
Quantità 500 mL
Beilstein 04, I, 581
Sinonimo Methyldichlorosilane
Peso formulazione 115.04
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Liquid