Learn More
Dichloromethylsilane, 97+%
Codice prodotto. 11357687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357687 500 g 500g
11347687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014079.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 75-54-7
A monomer (‘building block’) in the production of silicone polymers. An intermediate (starting material) in the production of other organic and inorganic chemicals. In the electronics industry for the production of ultra-pure polysilicon and in the manufacture of semiconductors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-54-7
Numero MDL MFCD00000494
Sinonimo Methyldichlorosilane
Specifica
Punti di ebollizione 41°C to 42°C
Materiale o nome chimico Dichloromethylsilane
Punto di fusione -93°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità -32°C (-26°F)
Indice di rifrazione 1.398
Sensibilità Air and moisture sensitive
Densità 1.105 g/mL
Formula lineare CH3SiHCl2
Numero UN UN1242
Beilstein 1071194
Informazioni di solubilità Soluble in heptane,benzene,ether.
Peso formulazione 115.03
Percent Purity ≥97%