Learn More
Dichlorophen, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411279
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16411279 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411279 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12638
MedChemExpress Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorophen
Forma fisica Solid
CAS 97-23-4
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H10Cl2O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo DDM
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.58 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1CC2=CC(Cl)=CC=C2O
Molecular Weight (g/mol) 269.12
Peso formulazione 269.12
Percent Purity 98.62%
Grado Research
Research purposes only