Learn More
Dichlorophene, TRC
Codice prodotto. 30378428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30378428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378428 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4359705G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dichlorophen
CAS 97-23-4
Formula molecolare C13 H10 Cl2 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol], 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane, 4,4'-Dichloro-2,2'-methylenediphenol, 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Anthiphen, Antifen, Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane, Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(chlorohydroxyphenyl)methane, Cordocel, DDDM, DDM, Di(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Dicestal, Dichlorofen, Dichlorophen, Dichlorophen B, Dichlorophene, Dichlorophene 10, Dichlorphen, Diclorofen, Didroxan, Didroxane, Difentan, Diphentane 70, Diphenthane 70, Embephen, Fungicide GM, Fungicide M, G 4, G 4 Pure, G 4 Technical, Gefir, Gingivit, Giv Gard G 4-40, Halenol, Hyosan, Korium, M 213, M 213 (biocide), NSC 38642, NSC 39467, Palacel, Panacide, Plath-Lyse, Prevental, Preventol, Preventol GD, Preventol GDC, Sandocide, Sindar G 4, Taeniatol, Teniathane, Teniatol, Teniotol, Vermithana, Xanbac
InChI Formula InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
IUPAC Name 4-chloro-2-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 269.12
Peso formulazione 268.0058