Spécification
| Materiale o nome chimico | Dichlorophenylsilane |
| CAS | 1631-84-1 |
| Colore | White to Yellow |
| Densità | 1.2040g/mL |
| Punti di ebollizione | 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 48°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C6H5Cl2Si |
| Afficher plus |